Tisk…
Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302196-25G
APOSOR302196-25GEA 5130 CZK
APOSOR302196-25G
Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate 97%
Ethyl 4,6-dichloro-2-methylnicotinate
Vzorec: C₉H₉Cl₂NO₂
MW: 234,079 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05666193
CAS číslo: 686279-09-4