Tisk…
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302190-5G OR302190-1G
APOSOR302190-5GEA 10090 CZK
APOSOR302190-5G APOSOR302190-1G
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Lithium trihydroxy(pyridin-2-yl)borate
Vzorec: C₅H₇BNO₃·Li
MW: 146,866 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16872059
CAS číslo: 1393822-96-2