Tisk…
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR302186-1G OR302186-5G
APOSOR302186-1GEA 5290 CZK
APOSOR302186-1G APOSOR302186-5G
4-Bromo-7-methoxyquinoline 95%
4-Bromo-7-methoxyquinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrNO
MW: 238,081 g/mol
Bod tání: 80…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08063187
CAS číslo: 1070879-27-4