Tisk…
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302185-1G OR302185-100MG OR302185-250MG
APOSOR302185-1GEA 21300 CZK
APOSOR302185-1G APOSOR302185-100MG APOSOR302185-250MG
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
7-Methoxyquinoline-4-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11108759
CAS číslo: 816449-02-2