Tisk…
3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR302162-5G OR302162-1G
APOSOR302162-5GEA 8530 CZK
APOSOR302162-5G APOSOR302162-1G
3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate 95%
3-Chloro-2-hydroxypropyl acetate
Vzorec: C₅H₉ClO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01698128
CAS číslo: 24573-30-6