Tisk…
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR302160-1G OR302160-250MG
APOSOR302160-1GEA 9430 CZK
APOSOR302160-1G APOSOR302160-250MG
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Ethyl 2-chloroquinazoline-4-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₉ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11518957
CAS číslo: 1092352-52-7