9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
9-Bromo-2-iodo-5,6-dihydrobenzo[f]imidazo[1,2-d][1,4]oxazepine
OR302123-1G
OR302123-250MG
APOSOR302123-1GEA
12630
CZK
APOSOR302123-1G
APOSOR302123-250MG
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
9-Bromo-5,6-dihydro-2-iodoimidazo[1,2-d][1,4]benzoxazepine
Vzorec:
C₁₁H₈BrIN₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD22690733 CAS číslo: 1282516-69-1 |