Tisk…
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Carboxy-3,5-dichlorobenzonitrile
OR302095-1G OR302095-500MG
APOSOR302095-1GEA 24800 CZK
APOSOR302095-1G APOSOR302095-500MG
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid 95%
4-Cyano-2,6-dichlorobenzoic acid
Vzorec: C₈H₃Cl₂NO₂
MW: 216.021 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17926545
CAS číslo: 1258298-05-3