Tisk…
1-Cyclopropyl-1H-imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Cyclopropylimidazole
OR302079-1G OR302079-250MG OR302079-5G
APOSOR302079-1GEA 9920 CZK
APOSOR302079-1G APOSOR302079-250MG APOSOR302079-5G
1-Cyclopropyl-1H-imidazole 95%
1-Cyclopropyl-1H-imidazole
Vzorec: C₆H₈N₂
MW: 108,141 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22690770
CAS číslo: 135207-17-9