Tisk…
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Amino-6-chloro-5-methoxypyrimidine
OR302066-5G
APOSOR302066-5GEA 3380 CZK
APOSOR302066-5G
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
4-Amino-5-methoxy-6-chloropyrimidine
Vzorec: C₅H₆ClN₃O
MW: 159,574 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07787635
CAS číslo: 5018-41-7