Tisk…
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301500-1G OR301500-250MG
APOSOR301500-1GEA 5790 CZK
APOSOR301500-1G APOSOR301500-250MG
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride 95+%
7-Oxa-2-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₃NO·ClH
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22421803
CAS číslo: 1417633-09-0