Tisk…
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-(1,3-Diethoxy-1,3-dioxoprop-2-yl)anisole, Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dioate
OR3014-1G OR3014-5G OR3014-250MG
APOSOR3014-1GEA 827 CZK
APOSOR3014-1G APOSOR3014-5G APOSOR3014-250MG
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Diethyl 2-(4-methoxyphenyl)malonate
Vzorec: C₁₄H₁₈O₅
MW: 266.29 g/mol
Bod varu: 145…148 °C (1 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04038965
CAS číslo: 23197-67-3