5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR301297-1G
APOSOR301297-1GEA
1700
CZK
APOSOR301297-1G
5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine 98%
5-Bromo-4-chloro-2-methoxypyridine
Vzorec:
C₆H₅BrClNO MW: 222,467 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD17014994 CAS číslo: 851607-27-7 |