4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
4-Bromothiazole-2-carboxylic acid
OR301250-1G
OR301250-5G
APOSOR301250-1GEA
2030
CZK
APOSOR301250-1G
APOSOR301250-5G
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid 96%
4-Bromo-1,3-thiazole-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₄H₂BrNO₂S MW: 208,033 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD09701413 CAS číslo: 88982-82-5 |