Tisk…
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301228-1G OR301228-250MG
APOSOR301228-1GEA 10350 CZK
APOSOR301228-1G APOSOR301228-250MG
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester 97%
4-(4-Formyl-2-thiazolyl)-1-piperidinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester
Vzorec: C₁₄H₂₀N₂O₃S
Bod tání: 91…93 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06658981
CAS číslo: 869901-02-0