Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-iodopyridin-2-amine
OR301226-5G
APOSOR301226-5GEA 1820 CZK
APOSOR301226-5G
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine 98%
2-Amino-3-bromo-5-iodopyridine
Vzorec: C₅H₄BrIN₂
MW: 298,907 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08272065
CAS číslo: 697300-73-5