2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR301218-100MG
OR301218-1G
OR301218-250MG
APOSOR301218-100MGEA
3480
CZK
APOSOR301218-100MG
APOSOR301218-1G
APOSOR301218-250MG
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine 96%
2,4-Dichloropyrido[3,4-d]pyrimidine
Vzorec:
C₇H₃Cl₂N₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10699461 CAS číslo: 908240-50-6 |