Tisk…
3-Chloro-2-iodoaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301216-1G OR301216-5G
APOSOR301216-1GEA 0 CZK
APOSOR301216-1G APOSOR301216-5G
3-Chloro-2-iodoaniline 98%
3-Chloro-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅ClIN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738966
CAS číslo: 70237-25-1