5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5,6-Dibromopyridin-2-amine
OR301215-5G
APOSOR301215-5GEA
3970
CZK
APOSOR301215-5G
5,6-Dibromo-2-pyridinamine 97%
5,6-Dibromo-2-pyridinamine
Vzorec:
C₅H₄Br₂N₂ MW: 251,907 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00234045 CAS číslo: 89284-11-7 |