4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR301213-1G
OR301213-250MG
APOSOR301213-1GEA
20470
CZK
APOSOR301213-1G
APOSOR301213-250MG
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline
Vzorec:
C₈H₄ClN₅ MW: 205,604 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD05717322 CAS číslo: 59866-06-7 |