Tisk…
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4,6-Dichloropyrimidin-2(1H)-one
OR301195-1G OR301195-250MG
APOSOR301195-1GEA 13200 CZK
APOSOR301195-1G APOSOR301195-250MG
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂O
MW: 164,977 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14702755
CAS číslo: 6297-80-9