Tisk…
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Carboxy-2-methyl-1-azanaphthalene, 3-Carboxy-2-methylquinoline
OR301188-100MG OR301188-1G
APOSOR301188-100MGEA 827 CZK
APOSOR301188-100MG APOSOR301188-1G
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid 95%
2-Methylquinoline-3-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₉NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00510998
CAS číslo: 635-79-0