Tisk…
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301186-1G OR301186-5G
APOSOR301186-1GEA 3110 CZK
APOSOR301186-1G APOSOR301186-5G
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
2-Methyl-2-(methylamino)propan-1-ol
Vzorec: C₅H₁₃NO
Bod varu: 162 °C
Hustota: 0,878 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12184529
CAS číslo: 27646-80-6