Tisk…
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(2-Chloroethoxy)ethanoic acid, 5-Chloro-3-oxapentanoic acid, 2-(2-Chloroethoxy)acetic acid
OR301184-1G OR301184-5G
APOSOR301184-1GEA 2320 CZK
APOSOR301184-1G APOSOR301184-5G
(2-Chloroethoxy)acetic acid 97%
(2-Chloroethoxy)acetic acid
Vzorec: C₄H₇ClO₃
MW: 138.55 g/mol
Bod varu: 130 °C (3.5 mm Hg)
Bod tání: 26…33 °C
Hustota: 1.33 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17014832
CAS číslo: 14869-41-1
UN: 3265
ADR: 8 II