Tisk…
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301141-1G OR301141-250MG
APOSOR301141-1GEA 9530 CZK
APOSOR301141-1G APOSOR301141-250MG
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
4,5-Dimethoxybenzene-1,2-diamine
Vzorec: C₈H₁₂N₂O₂
MW: 168,193 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00462577
CAS číslo: 27841-33-4