Tisk…
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Bromo-3-(methoxycarbonyl)aniline
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 744 CZK
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Vzorec: C₈H₈BrNO₂
Hustota: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03844437
CAS číslo: 106896-48-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III