Tisk…
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-5-(methoxycarbonyl)-1,3-thiazole
OR301121-1G OR301121-5G OR301121-250MG
APOSOR301121-1GEA 2570 CZK
APOSOR301121-1G APOSOR301121-5G APOSOR301121-250MG
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Methyl 4-amino-1,3-thiazole-5-carboxylate
Vzorec: C₅H₆N₂O₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09033876
CAS číslo: 278183-10-1