Tisk…
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301105-1G OR301105-5G OR301105-250MG
APOSOR301105-1GEA 1290 CZK
APOSOR301105-1G APOSOR301105-5G APOSOR301105-250MG
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde 97%
6-Bromo-1H-indazole-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06738286
CAS číslo: 885271-72-7