Tisk…
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301094-1G OR301094-5G
APOSOR301094-1GEA 1580 CZK
APOSOR301094-1G APOSOR301094-5G
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Vzorec: C₇H₅ClN₂S
MW: 184,646 g/mol
Bod tání: 82…84 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834968
CAS číslo: 319442-16-5