Tisk…
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopentyl)acetate, Ethyl (2-oxocyclopent-1-yl)glyoxylate, Ethyl 2-oxo-2-(2-oxocyclopent-1-yl)ethanoate
OR301038-1G OR301038-5G
APOSOR301038-1GEA 3810 CZK
APOSOR301038-1G APOSOR301038-5G
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Ethyl oxo(2-oxocyclopent-1-yl)acetate
Vzorec: C₉H₁₂O₄
MW: 184.189 g/mol
Bod varu: 129…130 °C (7 mm Hg)
Bod tání: 26…31 °C
Hustota: 1.37 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019311
CAS číslo: 39163-39-8