Tisk…
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301028-5G OR301028-1G
APOSOR301028-5GEA 1820 CZK
APOSOR301028-5G APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Vzorec: C₉H₉NO₄
Bod tání: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11042453
CAS číslo: 61940-22-5