Tisk…
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR301020-1G OR301020-5G OR301020-250MG
APOSOR301020-1GEA 2150 CZK
APOSOR301020-1G APOSOR301020-5G APOSOR301020-250MG
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole 98%
4-Bromo-1-methyl-1H-1,2,3-triazole
Vzorec: C₃H₄BrN₃
MW: 161,988 g/mol
Bod tání: 98…101 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10696344
CAS číslo: 13273-53-5