Tisk…
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Dodavatel: Apollo Scientific
OR301010-5G OR301010-250MG OR301010-1G
APOSOR301010-5GEA 8830 CZK
APOSOR301010-5G APOSOR301010-250MG APOSOR301010-1G
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02179403
CAS číslo: 193751-54-1