Tisk…
2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300908-1G OR300908-250MG OR300908-500MG OR300908-5G
APOSOR300908-1GEA 5000 CZK
APOSOR300908-1G APOSOR300908-250MG APOSOR300908-500MG APOSOR300908-5G
2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
2-(Benzylamino)-2-phenylacetonitrile
Vzorec: C₁₅H₁₄N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00631398
CAS číslo: 32153-18-7