Tisk…
Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300893-1G OR300893-5G
APOSOR300893-1GEA 0 CZK
APOSOR300893-1G APOSOR300893-5G
Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Vzorec: C₁₇H₂₅NO₂
MW: 275.386 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13633484
CAS číslo: 1099610-66-8