Tisk…
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300794-1G OR300794-250MG OR300794-500MG OR300794-2.5G OR300794-5G
APOSOR300794-1GEA 11180 CZK
APOSOR300794-1G APOSOR300794-250MG APOSOR300794-500MG APOSOR300794-2.5G APOSOR300794-5G
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17011809
CAS číslo: 34943-06-1