Tisk…

3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 3-tert-butyl-4-cyanopyrazole

OR300793-1G OR300793-50MG OR300793-100MG OR300793-250MG OR300793-500MG
APOSOR300793-1GEA 7080 CZK
APOSOR300793-1G APOSOR300793-50MG APOSOR300793-100MG APOSOR300793-250MG APOSOR300793-500MG
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
3-tert-Butyl-4-cyano-1H-pyrazole
Vzorec: C₈H₁₁N₃
MW: 149,193 g/mol
Bod tání: 131…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00121111
CAS číslo: 875554-79-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR