Tisk…
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300789-10G OR300789-1G OR300789-5G
APOSOR300789-10GEA 16770 CZK
APOSOR300789-10G APOSOR300789-1G APOSOR300789-5G
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Methyl 2-cyano-3-methylbut-2-enoate
Vzorec: C₇H₉NO₂
Bod tání: 20…21 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00085476
CAS číslo: 6666-75-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III