Tisk…
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300768-1G OR300768-5G
APOSOR300768-1GEA 3710 CZK
APOSOR300768-1G APOSOR300768-5G
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride, tech
4,5-Dichloro-1,2,3-dithiazol-2-ylium chloride
Vzorec: C₂Cl₂NS₂·Cl
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03426194
CAS číslo: 75318-43-3