Tisk…
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300746-1G OR300746-250MG OR300746-500MG OR300746-2.5G OR300746-5G
APOSOR300746-1GEA 7080 CZK
APOSOR300746-1G APOSOR300746-250MG APOSOR300746-500MG APOSOR300746-2.5G APOSOR300746-5G
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
3-Amino-4,6-dimethylthieno[2,3-b]pyridine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01085687
CAS číslo: 58327-76-7