Tisk…
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300730-1G OR300730-500MG OR300730-5G OR300730-250MG
APOSOR300730-1GEA 5390 CZK
APOSOR300730-1G APOSOR300730-500MG APOSOR300730-5G APOSOR300730-250MG
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Methyl (E)-3-(1H-imidazol-4-yl)prop-2-enoate
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 92…94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01823277
CAS číslo: 52363-40-3