Tisk…
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (2,3,5-Trichlorophenyl)acetonitrile, 2,3,5-Trichlorobenzyl cyanide
OR300722-250MG OR300722-500MG
APOSOR300722-250MGEA 6350 CZK
APOSOR300722-250MG APOSOR300722-500MG
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Vzorec: C₈H₄Cl₃N
MW: 220,483 g/mol
Bod tání: 182…184 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09923728
CAS číslo: 4681-16-7