Tisk…
3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-4-(3-nitrophenyl)thiazole
OR300557-1G OR300557-250MG OR300557-500MG OR300557-2.5G
APOSOR300557-1GEA 8770 CZK
APOSOR300557-1G APOSOR300557-250MG APOSOR300557-500MG APOSOR300557-2.5G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
3-(2-Methylthiazol-4-yl)nitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00838954
CAS číslo: 39541-91-8