Tisk…
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300551-1G OR300551-100MG OR300551-250MG OR300551-500MG OR300551-2.5G
APOSOR300551-1GEA 7840 CZK
APOSOR300551-1G APOSOR300551-100MG APOSOR300551-250MG APOSOR300551-500MG APOSOR300551-2.5G
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Methyl 3-[N-tert-butoxycarbonylmethoxycarbonyl)methylamino]propanoate
Vzorec: C₁₂H₂₁NO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24369713
CAS číslo: 194924-94-2