Tisk…
5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30053-10G OR30053-1G OR30053-5G
APOSOR30053-10GEA 12340 CZK
APOSOR30053-10G APOSOR30053-1G APOSOR30053-5G
5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
5-[3-(tert-Butyl)-1-(2,4-dichlorobenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-4-methyl-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Vzorec: C₁₇H₁₉Cl₂N₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765440
CAS číslo: 306937-18-8