Tisk…
5-[3-(tert-Butyl)-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR30052-10G OR30052-1G OR30052-5G
APOSOR30052-10GEA 19680 CZK
APOSOR30052-10G APOSOR30052-1G APOSOR30052-5G
5-[3-(tert-Butyl)-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
5-[3-(tert-Butyl)-1-(3-methylbenzyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,3,4-oxadiazole-2-thiol
Vzorec: C₁₇H₂₀N₄OS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01765438
CAS číslo: 306937-16-6