Tisk…
2-Bromomaleimide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300516-1G OR300516-5G
APOSOR300516-1GEA 1700 CZK
APOSOR300516-1G APOSOR300516-5G
2-Bromomaleimide 95+%
2-Bromomaleimide
Vzorec: C₄H₂BrNO₂
Bod tání: 146…154 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09035063
CAS číslo: 98026-79-0