Tisk…
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
OR300512-1G OR300512-2.5G OR300512-5G OR300512-10G
APOSOR300512-1GEA 5430 CZK
APOSOR300512-1G APOSOR300512-2.5G APOSOR300512-5G APOSOR300512-10G
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Vzorec: C₁₁H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03753690
CAS číslo: 16691-25-1