Tisk…
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR300408-1G OR300408-250MG
APOSOR300408-1GEA 9720 CZK
APOSOR300408-1G APOSOR300408-250MG
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Vzorec: C₆H₃ClIN₃
MW: 279,466 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18633053
CAS číslo: 1268521-18-1