Tisk…
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR300407-1G OR300407-250MG
APOSOR300407-1GEA 4800 CZK
APOSOR300407-1G APOSOR300407-250MG
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
3-Bromo-6-chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
Vzorec: C₇H₄BrClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09749982
CAS číslo: 1000341-61-6